Learn More
Tocris Bioscience™ SF 11
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18005922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18005922 10 mg 10 miligramos
18064522 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18005922 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3898/10
NPY Y2 receptor antagonist
SF 11 is an NPY Y2 antagonist (IC50 = 199 nM). Displays no affinity for Y1 receptor at concentrations up to 35 μM. Causes significant lethality in mice. Displays antidepressant effects in rats. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443292-81-7
Fórmula molecular C27H30N2O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SF 11
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.6
Pureza >99%
Peso molecular 446.609