Learn More
Seward™ Pipetas Stomacher™ Simplette™
Código de producto. 11830933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
2000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
11830933 2000/paq. paquete de 2000
1 options
Código de producto. 11830933 Proveedor Seward™ N.º de proveedor BA6051
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Las Seward Simplettes™ representan una alternativa precisa y económica a las puntas de pipeta, diseñadas específicamente para pipetear muestras del fondo de la bolsa Stomacher™ sin riesgo de contaminación cruzada.
Ayudan a facilitar la transferencia de muestras; tienen la longitud adecuada para llegar hasta el fondo de la bolsa para recuperar la muestra con el objetivo de inocular caldos y placas de Petri; se suministran en 2 tamaños: estándar y larga; pueden pipetear volúmenes entre 0,1 ml y 2 ml; esterilizadas por irradiación
Especificaciones
Tipo de producto Pipeta de transferencia
Diámetro (métrico) 4,1 mm
Longitud (métrico) 177 mm
Descripción Simplette, pipeta de transferencia
Para utilizar con (aplicación) Ideales para pipetear muestras de la bolsa de muestras
Para utilizar con (equipo) Todas las bolsas de muestras Stomacher
Cantidad de embalaje 2000/paq.