Learn More
Seviteronel racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16473017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473017 50 mg 50 miligramos
16467036 100 mg 100 miligramos
16459507 5 mg 5 miligramos
16406968 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15996B
MedChemExpress Seviteronel racemate (VT-464 racemate) is the racemate form of Seviteronel (VT-464), which is a potent CYP17 lyase inhibitor(h-Lyase IC50=nM)inhibition.
Seviteronel racemate (VT-464 racemate) is the racemate form of Seviteronel (VT-464), which is a potent CYP17 lyase inhibitor(h-Lyase IC50=nM)inhibition.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seviteronel racemate
CAS 1375603-36-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17F4N3O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo VT-464 (racemate)
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (125.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)OC1=C(OC(F)F)C=C(C=CC(C(C2=CNN=N2)(C(C)C)O)=C3)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 399.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.34
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death