Learn More
Seviteronel R enantiomer, MedChemExpress
Código de producto. 16496958
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16496958 10 mg 10 miligramos
16463017 50 mg 50 miligramos
16457036 100 mg 100 miligramos
16449507 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16496958
Marca: Medchem Express HY15996A
MedChemExpress Seviteronel R enantiomer (VT-464 R enantiomer) is the R enantiomer of Seviteronel (VT-464), which is a potent CYP17 lyase inhibitor(h-Lyase IC50=69 nM); Seviteronel (VT-464) R enantiomer's activity is unknown.
Seviteronel R enantiomer (VT-464 R enantiomer) is the R enantiomer of Seviteronel (VT-464), which is a potent CYP17 lyase inhibitor(h-Lyase IC50=69 nM)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seviteronel R enantiomer
CAS 1375603-38-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17F4N3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo VT-464 (R enantiomer)
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.41 mM)
SMILES FC(F)OC1=C(OC(F)F)C=C(C=CC([C@@](C2=CNN=N2)(C(C)C)O)=C3)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 399.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.34
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death