Learn More
Seviteronel, MedChemExpress
Código de producto. 16486958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486958 10 mg 10 miligramos
16453017 50 mg 50 miligramos
16447036 100 mg 100 miligramos
16439507 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15996
MedChemExpress Seviteronel (VT-464) is a potent CYP17 lyase inhibitor(h-Lyase IC50=69 nM) that demonstrated both exceptional in vitro lyase/hydroxylase selectivity (∼10-fold) and oral activity in a hamster model of androgen biosynthesis inhibition.
Seviteronel (VT-464) is a potent CYP17 lyase inhibitor(h-Lyase IC50=69 nM) that demonstrated both exceptional in vitro lyase/hydroxylase selectivity (∼10-fold) and oral activity in a hamster model of androgen biosynthesis inhibition.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seviteronel
CAS 1610537-15-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17F4N3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo VT-464
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.21 mM)
SMILES FC(F)OC1=C(OC(F)F)C=C(C=CC([C@](C2=CNN=N2)(C(C)C)O)=C3)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 399.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.34
Porcentaje de pureza 95.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death