Learn More
Mettler Toledo™ S210 SevenCompact™ pH, mV/ORP-Basic
Código de producto. 15360161 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Color TFT, 11,02 cm (4,34 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla unitSize
15360161 Color TFT, 11,02 cm (4,34 pulgadas) cada uno
1 options
Código de producto. 15360161 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30130862
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este medidor bien diseñado es la opción perfecta para una amplia gama de aplicaciones sin necesidad de aumentar su presupuesto. S210 SevenCompact™ pH, mV/ORP-Basic Mettler Toledo™ también puede medir el ORP.
  • Incluye el soporte de electrodo.
  • El movimiento de UPlace™ ayuda a colocar el electrodo en la mejor posición para la muestra.
  • Mediciones rápidas y reducción del riesgo de vuelco de muestras.
  • Reducción del riesgo de daños en el sensor.
  • Opción de ver toda la información de medición en la pantalla o de centrarse en los elementos esenciales con la vista uFocus™.
  • Para cambiar entre los distintos diseños de pantalla solo hay que pulsar una tecla.
  • Pantalla a color con iconos bien diseñados.
  • Ajustes de menú en 10 idiomas.
  • Seguridad y alta reproducibilidad gracias a Intelligent Sensor Management (ISM™).
  • Soporte de calibración profesional.
  • Paquete de servicio completo.
  • Interfaces USB y RS232 integradas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (mV) ±0,2 mV
Exactitud (pH) ±0,002
Batería, tipo 9 - 12V
Calibración Máx. de cinco puntos, grupo de ocho tampones predefinidos y un tampón definido por el usuario
Puntos de calibración Máx. de 5 puntos, 8 grupos de tampón predefinidos y 1 definidos por el usuario
Descripción Medidor de pH SevenCompact S210
Intervalo de detección De -2 a 20 °C
Canales Monocanal
Tipo de pantalla Color TFT, 11,02 cm (4,34 pulgadas)
Intervalo (mV) Desde -2000 hasta 2000,0
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Resolución (pH) 0,001/0,01/0,1
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +130 °C
Para utilizar con (aplicación) Mediciones de pH, mV/ORP
Idiomas Chino, chino (TW), croata, checo, danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Memoria 1000 mediciones
Modelo Medidor de pH de sobremesa SC S210-B
Fuente de alimentación De 9 a 12 V/10W
Tipo de producto Medidor de pH/mV/ORP
Resolución (mV) 0,1/1 mV
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Requisitos eléctricos De 9 a 12 V, 10 w
Tensión 9 - 12V