Learn More
Cloruro de Sevelamer (grado técnico), TRC
Código de producto. 30138539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138539 5 g 5 g
30138019 500 mg 500 miligramos
17972355 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2560005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152751-57-0
Fórmula molecular (C3H7N)m• (C3H5ClO)n• (HCl)x
Peso molecular (g/mol) 186.08
Sinónimo 2-Propen-1-amine Hydrochloride polymer with 2-(Chloromethyl)oxirane, 2-Propen-1-amine Hydrochloride polymer with (Chloromethyl)oxirane, (Chloromethyl)oxirane polymer with 2-Propen-1-amine Hydrochloride, Allylamine Hydrochloride-epichlorhydrin Copolymer, Allylamine Hydrochloride-epichlorohydrin Copolymer, GT 16-026A, Phosblock, RenaGel;
SMILES NCC=C.ClCC1OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sevelamer Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5ClO.C3H7N.ClH/c4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;/h3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;1H