Learn More
Sevelamer Carbonate, grado técnico, TRC
Código de producto. 17924325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17924325 100 mg 100 miligramos
17902845 500 mg 500 miligramos
17922545 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17924325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS039370100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845273-93-0
Fórmula molecular C3 H7 N . C3 H5 Cl O . C H2 O3
Peso molecular (g/mol) 211.64
Sinónimo Renvela, Genz 644470, GT 335-012, Carbonic Acid, Compound With (Chloromethyl)oxirane Polymer With 2-Propen-1-amine
Nombre IUPAC ácido carbónico; 2-(clorometil)oxirano; prop-2-en-1-amina
SMILES NCC=C.OC(=O)O.ClCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sevelamer Carbonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5ClO.C3H7N.CH2O3/c4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;2-1(3)4/h3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;(H2,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0611