Descripción
- Establezca los voltajes adecuados para el ensayo en tubos multicolores BD.
- Partículas fluorescentes que se utilizan para establecer los voltajes del tubo fotomultiplicador del detector de citómetro (PMTV) para el ensayo en tubos multicolores BD.
- Las tensiones de los tubos fotomultiplicadores (PMTV) se ajustan manualmente para colocar los gránulos de configuración BD OneFlow en sus intervalos objetivo de intensidad de fluorescencia media (MFI) específicos del lote para todos los parámetros de fluorescencia.
- La sangre lavada lisada (LWB) se utiliza para ajustar las tensiones FSC y SSC del citómetro en un rango de valores objetivo.
- La configuración del detector se guarda como Configuración de la aplicación.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Un vial de gránulos de configuración BD OneFlow, tarjeta de rango objetivo mensual de MFI, tarjeta de rango objetivo diario de MFI |
| Nº de pruebas | 25 pruebas |
| Cantidad | 25 pruebas |
| Estabilidad | Después de la dilución, los gránulos son estables durante 1 hora a entre 18 %deg;C y 25 °C, y durante 8 horas a entre 2 °C y 8 °C. |
| Tipo de producto | Perlas de poliestireno fluorescentes |