Learn More
Setiptiline maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16490488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490488 5 mg 5 miligramos
16487806 100 mg 100 miligramos
16453957 50 mg 50 miligramos
16408038 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32329A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Setiptiline maleate (MO-8282 maleate) is a serotonin receptor antagonist.
Setiptiline maleate is a tetracyclic antidepressant (TeCA) which acts as a noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA). Setiptiline maleate acts as a norepinephrine reuptake inhibitor, α2-adrenergic receptor antagonist, and serotonin receptor antagonist, likely at the 5-HT2A, 5-HT2C, and/or 5-HT3 subtypes, as well as an H1 receptor inverse agonist/antihistamine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Setiptiline maleate
CAS 85650-57-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H23NO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo MO-8282
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (264.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC(C(C=CC=C2)=C2C3)=C(CC1)C4=C3C=CC=C4.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 377.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.43
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation