Learn More
Setoxidim, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sethoxydim |
| CAS | 74051-80-2 |
| Fórmula molecular | C17 H29 N O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[1-(Ethoxyimino)butyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, ARD 34/02, Alloxol S, BAS 9052, BAS 90520H, BASF 9052, Cyethoxydim, Expand, Expand Plus, Fervinal, Fervinal plus, Grasidim, NP 55, Nabu, Nabu S, Poast, Poast Plus, Segment, Sertin, Sethoxydim |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H29NO3S/c1-5-8-14(18-21-6-2)17-15(19)10-13(11-16(17)20)9-12(4)22-7-3/h12-13,19H,5-11H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(=NOCC)C1=C(O)CC(CC(C)SCC)CC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(N-etoxi-C-propilcarbonimidoil)-5-(2-etilsulfanilpropil)-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 327.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1868 |