Learn More
Sulfóxido de setoxidim, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sethoxydim-sulfoxide |
| CAS | 114480-24-9 |
| Fórmula molecular | C17 H29 N O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Sethoxydim-sulfoxide, 2-(Cyclohexylamino)-5-(phenylamino)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H29NO4S/c1-5-8-14(18-22-6-2)17-15(19)10-13(11-16(17)20)9-12(4)23(21)7-3/h12-13,19H,5-11H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(=NOCC)C1=C(O)CC(CC(C)S(=O)CC)CC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(N-etoxi-C-propilcarbonimidoil)-5-(2-etilsulfinilpropil)-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 343.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1817 |