Learn More
Setoxidim, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30322313 10 mg
1 options
Código de producto. 30322313 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16940000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sethoxydim
CAS 74051-80-2
Nombres de analitos o componentes Sethoxydim
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H29 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 2-[1-(Ethoxyimino)butyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, ARD 34/02, Alloxol S, BAS 9052, BAS 90520H, BASF 9052, Cyethoxydim, Expand, Expand Plus, Fervinal, Fervinal plus, Grasidim, NP 55, Nabu, Nabu S, Poast, Poast Plus, Segment, Sertin, Sethoxydim
Fórmula InChI InChI=1S/C17H29NO3S/c1-5-8-14(18-21-6-2)17-15(19)10-13(11-16(17)20)9-12(4)22-7-3/h12-13,19H,5-11H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCC(=NOCC)C1=C(O)CC(CC(C)SCC)CC1=O
Nombre IUPAC 2-(N-etoxi-C-propilcarbonimidoil)-5-(2-etilsulfanilpropil)-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 327.48
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1868 g/mol