Learn More
Setoxidim-1,3-oxazol-sulfona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30327049 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30327049 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16940180
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sethoxydim-1,3-oxazole-sulfone
CAS 116007-11-5
Nombres de analitos o componentes Sethoxydim-1,3-oxazole-sulfone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H23 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 6-[2-(Ethylsulfonyl)propyl]-6,7-dihydro-2-propyl-4(5H)-benzoxazolone, Sethoxydim-1,3-oxazole-sulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO4S/c1-4-6-14-16-15-12(17)8-11(9-13(15)20-14)7-10(3)21(18,19)5-2/h10-11H,4-9H2,1-3H3
SMILES CCCc1oc2CC(CC(C)S(=O)(=O)CC)CC(=O)c2n1
Nombre IUPAC 6-(2-etilsulfonilpropil)-2-propil-6,7-dihidro-5H-1,3-benzoxazol-4-ona
Peso molecular (g/mol) 313.41242
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1348 g/mol