Learn More
Setanaxib, MedChemExpress
Código de producto. 16457797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457797 5 mg 5 miligramos
16455078 10 mg 10 miligramos
16451036 200 mg 200 miligramos
16421317 50 mg 50 miligramos
16405816 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16457797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12298
MedChemExpress Setanaxib (GKT137831) is a selective NADPH oxidase (NOX1/4) inhibitor with Kis of 140 and 110 nM, respectively.
Setanaxib (GKT137831) is a selective NADPH oxidase (NOX1/4) inhibitor with Kis of 140 and 110 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Setanaxib
Forma física Powder
CAS 1218942-37-0
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19ClN4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo GKT137831 GKT831
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (36.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2Cl)NC(C1=C(C3=CC=CC(N(C)C)=C3)N4C)=CC4=O
Peso molecular (g/mol) 394.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.85
Porcentaje de pureza 95.0%