Learn More
Interscience™ Conjunto de Tygon™ Tubos para cabezal de bomba
Código de producto. 17860087
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,8 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
17860087 6,4 mm paquete de 6
12818291 4,8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17860087 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 561304
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
20 cm de largo Tygon™ tubos para uso con DiluFlow y cabezales de bomba FlexiPump.
  • Transparente
  • Flexible Tygon™ tubería
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de bombas
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Agregar tubos a las bombas diluyentes
Para utilizar con (equipo) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite , FlexiPump, FlexiPump Pro
Cantidad 6 tubos/juego
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm