Learn More
Interscience™ Conjunto de Tygon™ Tubos para cabezal de bomba
Descripción
- Transparente
- Flexible Tygon™ tubería
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubos de bombas |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Agregar tubos a las bombas diluyentes |
| Para utilizar con (equipo) | DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite (5 kg), FlexiPump, FlexiPump Pro |
| Cantidad | 6 tubos/juego |
| Diámetro interior (métrico) | 4,8 mm |