Learn More
Heidolph™ Juego de sensores de vidrio
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Material:
Plástico
Tipo:
Sonda de temperatura
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sonda de temperatura modular compuesta por un PT1000 estándar (V4A) y un recubrimiento de vidrio para trabajar con líquidos agresivos.
- En comparación con otras sondas de vidrio, solo tiene que sustituir el recubrimiento de vidrio en caso de rotura y no toda la sonda de temperatura.
- Compatible con: Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Expert, Ultimate
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sonda de temperatura |
| Garantía | 2 Years |
| Material | Plástico |