Learn More
Conjunto de aceite diesel y aceite mineral, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | No. 2 Diesel Oil |
| CAS | 68334-30-5 |
| Nombres de analitos o componentes | No. 2 Diesel Oil |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Fuels, diesel, Diesel fuel oil, Diesel oil, Diesel oil (petroleum), Diesel test fuel, HRD 76, NATO-F 76, Diesel fuel |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Pruebas medioambientales |
| Cantidad | 2 x (3 x 1 mL) |