Learn More
Conjunto de 9 estándares XRF más 1 muestra de control de calidad en polvo de PE: Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury |
| CAS | 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo de solución | Material matricial |
| Elemento | Multielemento |
| Solvent or Matrix | Polietileno |
| Industry Type | Ensayos petroquímicos |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |