Learn More
Conjunto de 9 estándares XRF más 1 muestra de control de calidad en discos de PE: Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury |
| CAS | 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo de solución | Material matricial |
| Elemento | Multielemento |
| Solvent or Matrix | Polietileno |
| Industry Type | Ensayos petroquímicos |
| Cantidad | 1 unidad |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bromine 0.000 - 0.002 - 0.040 - 0.100 - 0.025 - 0.050 - 0.020 - 0.030 - 0.005 wt%∣Cadmium 0.000 - 0.0025 - 0.010 - 0.0125 - 0.0075 - 0.001 - 0.0005 - 0.005 - 0.015 wt%∣Chromium 0.000 - 0.005 - 0.075 - 0.125 - 0.100 - 0.065 - 0.025 - 0.050 - 0.010 wt%∣Mercury 0.000 - 0.010 - 0.0075 - 0.050 - 0.025 -0.0801 - 0.100 - 0.003 - 0.120 wt%∣Lead 0.000 - 0.100 - 0.025 - 0.005 - 0.1251 - 0.075 - 0.010 - 0.050 - 0.035 wt% |