Learn More
Interscience™ Juego de 5 pesas de tubo
Código de producto. 15774057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 pesos/set
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15774057 5 pesos/set paquete de 5
1 options
Código de producto. 15774057 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 513039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    221.38€ / paquete de 5
    Ahorro 15.62€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Juego de 5 pesas para tubos para utilizar con diluyentes.
  • Para tubos de 6 mm de diámetro
Especificaciones
Tipo de producto Peso del tubo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Aplicación de pesos a los tubos
Para utilizar con (equipo) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite , FlexiPump, FlexiPump Pro
Cantidad 5 pesos/set