Learn More
Interscience™ Juego de 5 Teflon™ Boquillas
Código de producto. 15530703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 boquillas/set
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15530703 5 boquillas/set cada uno
1 options
Código de producto. 15530703 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 513024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.60€
    177.39€ / paquete de 1
    Ahorro 27.21€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Juego de 5 boquillas y tapones para tubos de dilución.
  • Para tubos con diámetro interior de 4,8 a 8 mm
Especificaciones
Tipo de producto Boquilla de tubo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Aplicación de boquillas
Para utilizar con (equipo) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite , FlexiPump, FlexiPump Pro
Cantidad 5 boquillas/set