Learn More
Conjunto de 3 muestras de control de calidad en polvo de PE: Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Código de producto. 30316647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Código de producto. Cantidad
30316647 1 unidad
1 options
Código de producto. 30316647 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGROHSPESET1P
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
CAS 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6
Nombres de analitos o componentes Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Material matricial
Elemento Multielemento
Solvent or Matrix Polietileno
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 1 unidad