Learn More
Grant Instruments™ Juego de estándares de líquidos McFarland
Código de producto. 13160623
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Densitómetro DEN-1 y DEN-1B
Tamaño de la unidad:
5 sets
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
13160623 Densitómetro DEN-1 y DEN-1B 5 sets
1 options
Código de producto. 13160623 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor DEN MCF STDS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00€
    416.00€ / 5 sets
    Ahorro 109.00€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para usar con los densitómetros DEN-1 y DEN-1B. El juego de estándares líquidos de Grant Instruments™ McFarland se suministra en tubos de vidrio de 16 mm de diámetro.
  • Se suministra en ø tubos de vidrio de 16 mm.
  • 0,5/1,0/2,0/3,0/4,0 se puede decantar en un tubo alternativo (la vida útil ya no es válida).
  • Requiere adaptador D16, suministrado con DEN-1/DEN-1B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Densitómetro DEN-1 y DEN-1B