Learn More
Seselin, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Seselin |
| CAS | 523-59-1 |
| Fórmula molecular | C14H12O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-acrylic Acid delta-Lactone, 8,8-Dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-2-one, Amyrolin, Seseline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O3/c1-14(2)8-7-10-11(17-14)5-3-9-4-6-12(15)16-13(9)10/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2C=C1 |
| Nombre IUPAC | 8,8-dimetilpirano[2,3-f]cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 228.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0786 |