Learn More
Sesamol, TRC
Código de producto. 30427381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427381 5 g -
30412057 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2806005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-31-3
Fórmula molecular C7 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Sinónimo Sesamol, 1,3-Benzodioxol-5-ol, Phenol, 3,4-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), Sesamol (6CI), 3,4-(Methylenedioxy)phenol, 4-Hydroxy-1,2-methylenedioxybenzene, 5-Hydroxy-1,3-benzodioxole, NSC 59256
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ol
SMILES Oc1ccc2OCOc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sesamol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0317