Learn More
Sesamol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428673 10 g 10 g
11438673 50 g 50 g
11448673 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428673 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10453.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 533-31-3 | C7H6O3 | 138.122 g/mol
Sesamol has good antioxidant activity. Sesamol has potential protective effects against free radicals as well as some antifungal activity. Sesamol can also be used as an intermediate in the preparation of antidepressants such as Paroxetine (P205750). Sesamol has been found to be an antioxidant that may prevent the spoilage of oils. It also may prevent the spoilage of oils by acting as an antifungal. It is also used in ayurvedic Medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sésamol tiene una buena actividad antioxidante. El sesamol tiene efectos protectores potenciales contra los radicales libres así como alguna actividad antifúngica. El sesamol también se puede utilizar como intermedio en la preparación de antidepresivos como la paroxetina (P205750). El sesamol se ha encontrado para ser un antioxidante que puede prevenir el deterioro de aceites. También puede prevenir el deterioro de los aceites actuando como antifúngico. También se utiliza en la medicina ayurvédica.
Solubilidad
Soluble en metanol, agua (parcialmente) y diclorometano (25 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-31-3
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.122
Número MDL MFCD00005827
Clave InChI LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sesamol, 3,4-methylenedioxy phenol, 5-hydroxy-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ol, 3,4-methylendioxyphenol, methylene ether of oxyhydroquinone, phenol, 3,4-methylenedioxy, 5-benzodioxolol, unii-94iea0nv89
PubChem CID 68289
ChEBI CHEBI:9126
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sesamol
Punto de fusión 61°C to 65°C
Punto de ebullición 113°C to 116°C (2 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 127405
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol,water (partly),and dichloromethane (25mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 98%