Learn More
Sesamol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10048591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10048591 5 g Frasco de vidrio 5 g
10193370 25 g Frasco de vidrio 25 g
10455175 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10048591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132690050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 533-31-3 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-31-3
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00005827
Clave InChI LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sesamol, 3,4-methylenedioxy phenol, 5-hydroxy-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ol, 3,4-methylendioxyphenol, methylene ether of oxyhydroquinone, phenol, 3,4-methylenedioxy, 5-benzodioxolol, unii-94iea0nv89
PubChem CID 68289
ChEBI CHEBI:9126
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sesamol
Punto de fusión 63.0°C to 65.0°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 19, 66
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino