Learn More
MedChemExpress Sesamol
Código de producto. 16469156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469156 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469156 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN1417
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Sesamol is a constituent of sesame oil. Sesamol shows a free radical scavenging activity. Sesamol shows an IC50=5.95±0.56 μg/mL in the DPPH assay. Anti-oxidant activities. Anticancer activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Peso molecular 138.12 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 533-31-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 97.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (724.01 mM) ∣Ethanol : ≥ 100 mg/mL (724.01 mM)
Objetivo Apoptosis