Learn More
Sesamin, TRC
Product Code. 30410018
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30410018 1 mg 1 miligramo
30428165 10 mg 10 miligramos
30423592 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30410018 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS2805001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 607-80-7
Fórmula molecular C20 H18 O6
Peso molecular (g/mol) 354.35
Sinónimo 1,3-Benzodioxole, 5,5'-(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis-, [1S-(1α,3aα,4α,6aα)]-, 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, tetrahydro-1,4-bis[3,4-(methylenedioxy)phenyl]-, (1S,3aR,4S,6aR)- (8CI), (1S,3aR,4S,6aR)-5,5'-(Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis[1,3-benzodioxole], 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, 1,3-benzodioxole deriv., (+)-Sesamin, Fagarol, NSC 36403, Sesamin, Sesamin, (+)-, Sesavita, Sezamin, Tetrahydro-1,4-bis[3,4-(methylenedioxy)phenyl]-1H,3H-furo[3,4-c]furan, Zengxiaomin, d-Sesamin, δ-Sesamin
Nombre IUPAC 5-[(3S,3aR,6S,6aR)-6-(1,3-benzodioxol-5-il)-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrofuro[3,4-c]furano-3-il]-1,3-benzodioxol
SMILES C1Oc2ccc(cc2O1)[C@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
Specifications
Nombre del producto químico o material Sesamin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1103