Learn More
Sesamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16574444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16574444 250 mg 250 miligramos
16564444 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16574444 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464892500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 607-80-7 | C20H18O6 | 354.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-80-7
Fórmula molecular C20H18O6
Peso molecular (g/mol) 354.36
Clave InChI PEYUIKBAABKQKQ-AFHBHXEDSA-N
Nombre IUPAC 5-[(1S,3aR,4S,6aR)-4-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-hexahidrofuro[3,4-c]furan-1-il]-2H-1,3-benzodioxol
SMILES C1OC2=CC=C(C=C2O1)[C@H]1OC[C@H]2[C@@H]1CO[C@@H]2C1=CC=C2OCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sesamin
Punto de fusión 123.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.36