Learn More
Aceite de sésamo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10157453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10157453 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
1 options
Código de producto. 10157453 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241002500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 8008-74-0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8008-74-0
Número MDL MFCD00132243
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sesame oil
Acidez 0.6mg KOH/g max.
Punto de fusión -5.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9190g/mL
Temperatura de inflamación 255°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4700 to 1.4760
Cantidad 250 mL
Índice Merck 14, 8469
Gravedad específica 0.919
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, petroleum ethers
Forma física Líquido viscoso