Learn More
Aceite de sésamo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11460961 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Código de producto. Cantidad
11460961 1 L
1 options
Código de producto. 11460961 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215662191
CAS 8008-74-0
Sinónimo Benne oil, Teel oil
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sesame oil
Densidad 0.915-0.925g/mL
Cantidad 1 L
Forma física Oily Liquid