Learn More
Labconco™ Kits de reparación
Código de producto. 13141154 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de accesorios GN de agua fría (CW)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
13141154 Kit de accesorios GN de agua fría (CW) cada uno
1 options
Código de producto. 13141154 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 9827900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00€
    598.40€ / paquete de 1
    Ahorro 143.60€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
El kit incluye tubos de cobre, válvula de latón, manija de perilla y salida.
  • Presión de servicio máxima de 40 psi.
  • Los kits se montan en el lado derecho o izquierdo de cualquier Protector Premier , XStream , XL, o capucha de PVC.
  • Cada kit incluye un accesorio de servicio controlado de forma remota con válvula, tubos y perilla de fijación codificada por colores.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Campana de laboratorio Protector XLE
Peso (imperial) 10 lb
Peso (métrico) 4,5 Kg
Incluye Válvula de latón de 9,39 mm (0,37 pulg) de diámetro interno, tubo de cobre, perilla de fijación verde, conector de manguera
Tipo de producto Kit de accesorios GN de agua fría (CW)
Para utilizar con (aplicación) Servicio de agua fría