Learn More
Bel-Art™ Gradillas para viales de suero
Código de producto. 15599991
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Viales
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15599991 Viales cada uno
1 options
Código de producto. 15599991 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F185130072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.80€
    39.43€ / paquete de 1
    Ahorro 6.37€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Diseñadas para resistir altas temperaturas de agua para la incubación.
  • Para usar con viales de suero (10-13 mm de diámetro), viales RIA y viales de reacción T3/T4 (13-16 mm y 16-20 mm de diámetro).
  • Duraderos y resistentes a la corrosión
  • Con asas en las placas terminales
  • Fabricada con polipropileno
  • Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
Especificaciones
Descripción Resistente a la corrosión
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Viales
Material Polipropileno
Posiciones 72
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Para su uso con viales de suero
Tamaño L x An x Al: 23,8 x 11,1 x 8,9 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23,8 x 11,1 x 8,9cm
Longitud (métrico) 241 mm
Incluye Asas en placas terminales
Tipo de producto Rack para viales
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Estantes 2 niveles
Altura (métrico) 89 mm
matriz, red, conjunto 12 x 6
Anchura (métrico) 102 mm