Learn More
Gravis Matraz de suero
Código de producto. 11783813
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
15 ml
24 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 168
paquete de 224
paquete de 252
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11783813 8 ml paquete de 224
11772555 15 ml paquete de 168
11782555 24 ml paquete de 252
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11783813 Proveedor Gravis N.º de proveedor F018094672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.10€
    83.74€ / paquete de 224
    Ahorro 4.36€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Provides excellent storage for liquids in the laboratory. Gravis Single Use Crimping Bottles are excellent for holding serums.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8 ml
Diámetro exterior del cuello (métrico) 20 mm
Material De cristal
N.° por paquete Paquete de 224
Cantidad Paquete de 224
Formato Matraz
Acabado del cuello 20 mm
Tipo de producto Matraz de suero