Learn More
Greiner Bio-One Tubos de extracción de sangre de suero VACUETTE™ Z
Descripción
Los tubos de extracción de sangre de suero VACUETTE™ Z se utilizan para determinaciones de química clínica, inmunología y serología. Disponibles en activador de coágulos de suero, activador de coágulos de separación de suero y separador rápido de suero La pared interior del tubo está recubierta con partículas de sílice que activan la coagulación cuando se giran los tubos.
- Tubes are supplied in packs of 50 pieces
- For venus blood collection
- Primarily used for drawing blood for clinical chemistry, immunology and serology testing
- Specially coated with microscopic silica particles, which activate the coagulation process
- Made out of virtually unbreakable PET plastic
- Provides improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
- Available in: Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator and Serum Fast Separator
- CE marked
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de recogida de sangre |
| Aditivo | Clot Activator |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Premium Safety Twist Cap |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Agujas de extracción de sangre VACUETTE™ |
| Color del tapón | Rojo con anillo blanco |
| Tamaño del tubo | 13 x 75 mm |
| Cantidad | Case of 24 |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de sangre |
| Mostrar más |