Learn More
Labconco™ Frascos de suero
Código de producto. 15153065 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15153065 3 ml paquete de 100
15163065 2 ml paquete de 100
11894740 5 ml paquete de 100
15113065 10 ml paquete de 100
15123065 20 ml paquete de 100
11804750 30 ml paquete de 100
15133065 50 ml paquete de 100
15143065 100 ml paquete de 100
15173065 125 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15153065 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7575210
Perfecto para almacenamiento a largo plazo de muestras liofilizadas. Los frascos de suero Labconco se han diseñado específicamente para aplicaciones de liofilización.
  • La construcción de pared fina uniforme garantiza una congelación y secado homogéneos
  • Recipientes ideales para su uso en el secador de bandejas FreeZone Stoppering
  • Se pueden conectar a puertos de válvula en cámaras de secado y colectores
  • Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 ml
Color Transparente
Material De cristal
N.° por paquete 100/paq.
Esterilidad No estéril
Tipo de producto Frasco de suero
Tamaño del tapón 13 mm