Learn More
Sertralina, Mikromol™
Descripción
Sertralina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sertraline |
| CAS | 79617-96-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Sertraline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H17 Cl2 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sertraline, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, (1S-cis)-, (+)-Sertraline, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthaleneamine, CP 51974 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17Cl2N/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1 |
| SMILES | CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (1S,4S)-4-(3,4-diclorofenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina |
| Mostrar más |