Learn More
Sertralina, LoGiCal
Código de producto. 30457870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457870 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457870 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0317.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sertraline
CAS 79617-96-2
Nombres de analitos o componentes Sertraline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sertraline, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, (1S-cis)-, (+)-Sertraline, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthaleneamine, CP 51974
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2N/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Nombre IUPAC (1S,4S)-4-(3,4-diclorofenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 306.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.0738 g/mol