Learn More
Cloruro de sertralina, TRC
Código de producto. 17964205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964205 10 mg 10 miligramos
17920825 50 mg 50 miligramos
17953135 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS28000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79559-97-0
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 342.69
Sinónimo Sertraline Hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1), (1S-cis)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthaleneamine hydrochloride, (1S,4S)-N-Methyl-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, Altruline, Aremis, Atruline, Cp 51974-1, Dominum, Gladem, Jzoloft, Lesefer, Lustral, Selectra, Serlift, Sertraline hydrochloride, Seserine, Sirto, Sosser, Stimuloton, Zolof, Zoloft
Nombre IUPAC (1S,4S)-4-(3,4-diclorofenilo)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sertraline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0505
Porcentaje de pureza >95%