Learn More
Tocris Bioscience™ Sertraline hydrochloride
Código de producto. 18044272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18044272 10 mg 10 miligramos
18004602 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18044272
Marca: Tocris Bioscience™ 2395/10
5-HT reuptake inhibitor
Potent, orally active selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79559-97-0
Fórmula molecular C17H18Cl3N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sertraline hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.69
Pureza >99%
Peso molecular 342.688