Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de sertralina
Código de producto. 15761799 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15761799 5 g 5 g
15751799 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15761799 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462190050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79559-97-0 | C17H17Cl2N·HCl | 342.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79559-97-0
Fórmula molecular C17H17Cl2N·HCl
Peso molecular (g/mol) 342.69
Clave InChI BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
PubChem CID 63009
ChEBI CHEBI:9124
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sertraline hydrochloride
Punto de fusión 245°C
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,8606
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.69