Learn More
Sertralina clorhidrato (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sertraline Hydrochloride |
| CAS | 79559-97-0 |
| Fórmula molecular | C17 H17 Cl2 N . Cl H |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Sinónimo | Sertraline Hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1), (1S-cis)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthaleneamine hydrochloride, (1S,4S)-N-Methyl-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, Altruline, Aremis, Atruline, Cp 51974-1, Dominum, Gladem, Jzoloft, Lesefer, Lustral, Selectra, Serlift, Sertraline hydrochloride, Seserine, Sirto, Sosser, Stimuloton, Zolof, Zoloft |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (1S,4S)-4-(3,4-diclorofenilo)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-amina; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 342.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.0505 |
| Mostrar más |