Learn More
Clorhidrato de sertralina-d3, TRC
Código de producto. 30423571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30423571 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30423571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2800021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sertraline-D3 hydrochloride
CAS 1217741-83-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 2H3 H14 Cl2 N . Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo Sertraline-D3 Hydrochloride, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine-d3 Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1/i1D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Nombre IUPAC (1S,4S)-4-(3,4-diclorofenil)-N-(trideuteriometil)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 345.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.0693
Porcentaje de pureza >95