Learn More
Sertralina carbamoilglucuronuro, TRC
Código de producto. 30428363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428363 5 mg 5 miligramos
30417093 1 mg -
30420979 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2799905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119733-44-7
Fórmula molecular C24 H25 Cl2 N O8
Peso molecular (g/mol) 526.36
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[(1S,4S)-4-(3,4-diclorofenilo)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-il]-metilcarbamoilo]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico
SMILES CN([C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13)C(=O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sertraline Carbamoyl Glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25Cl2NO8/c1-27(24(33)35-23-20(30)18(28)19(29)21(34-23)22(31)32)17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(25)16(26)10-11/h2-6,8,10,12,17-21,23,28-30H,7,9H2,1H3,(H,31,32)/t12-,17-,18-,19-,20+,21-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.0957