Learn More
Sertindole, TRC
Código de producto. 30011478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011478 10 mg 10 miligramos
30007752 50 mg 50 miligramos
30007458 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS27950010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106516-24-9
Fórmula molecular C24 H26 Cl F N4 O
Peso molecular (g/mol) 440.94
Nombre IUPAC 1-[2-[4-[5-cloro-1-(4-fluorofenil)indol-3-il]piperidina-1-il]etil]imidazolidina-2-una
SMILES Fc1ccc(cc1)n2cc(C3CCN(CCN4CCNC4=O)CC3)c5cc(Cl)ccc25
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sertindole
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26ClFN4O/c25-18-1-6-23-21(15-18)22(16-30(23)20-4-2-19(26)3-5-20)17-7-10-28(11-8-17)13-14-29-12-9-27-24(29)31/h1-6,15-17H,7-14H2,(H,27,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.1779