Learn More
Sertindol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sertindole-d4 |
| CAS | 1794737-42-0 |
| Fórmula molecular | C24H22D4ClFN4O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-[2-[4-[5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-indol-3-yl]-1-piperidinyl]ethyl-d4]-2-imidazolidinone, Serdolect-d4, Zerdol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26ClFN4O/c25-18-1-6-23-21(15-18)22(16-30(23)20-4-2-19(26)3-5-20)17-7-10-28(11-8-17)13-14-29-12-9-27-24(29)31/h1-6,15-17H,7-14H2,(H,27,31)/i13D2,14D2 |
| SMILES | ClC1=CC2=C(N(C3=CC=C(F)C=C3)C=C2C4CCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N5C(NCC5)=O)CC4)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[4-[5-cloro-1-(4-fluorofenil)indol-3-il]piperidin-1-il]-1,1,2,2-tetradeuterioetil]imidazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 444.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.203 |