Learn More
Nitrato de sertaconazol, Mikromol™
Descripción
Nitrato de sertaconazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sertaconazole Nitrate |
| CAS | 99592-39-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Sertaconazole Nitrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H15 Cl3 N2 O S . H N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Sertaconazole nitrate, (RS)-1-[2-[(7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-[(7-chlorobenzo[b]thien-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-[(7-chlorobenzo[b]thien-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, mononitrate (9CI), Dermofix, Dermovit, Ertaczo, FI 7056, Sertaconazole mononitrate, Zalain |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H15Cl3N2OS.HNO3/c21-14-4-5-16(18(23)8-14)19(9-25-7-6-24-12-25)26-10-13-11-27-20-15(13)2-1-3-17(20)22;2-1(3)4/h1-8,11-12,19H,9-10H2;(H,2,3,4) |
| SMILES | O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3csc4c(Cl)cccc34)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[(7-cloro-1-benzotiofen-3-il)metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol; ácido nítrico |
| Mostrar más |